Learn More
Heptafluoro-2,3,3-Trichlorbutan, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11337576
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 335-44-4
Summenformel C4Cl3F7
Molekulargewicht (g/mol) 287.383
MDL-Nummer MFCD00018065
InChI-Schlüssel ZPGMWBFCBUKITA-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluoro-2,3,3-trichlorobutane, 2,2,3-trichloroheptafluorobutane, heptafluoro-2,2,3-trichlorobutane, butane, 2,2,3-trichloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro, acmc-20aks6, 2,3-trichloroheptafluorobutane, butane,2,3-trichloro-1,1,1,3,4,4,4-heptafluoro
PubChem CID 78977
IUPAC-Name 2,2,3-Trichloro-1,1,1,3,4,4,4-Heptafluorobutan
SMILES C(C(C(F)(F)F)(Cl)Cl)(C(F)(F)F)(F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Heptafluoro-2,3,3-trichlorobutane
Schmelzpunkt 4°C
Dichte 1.748
Siedepunkt 97°C to 98°C
Strukturformel CF3CCl2CFClCF3
Brechungsindex 1.353
Menge 100 g
Beilstein 1777522
Formelmasse 287.39
Reinheit (%) 98%