Learn More
Heptafluor-1-Iodpropan, 97 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Heptafluoro-1-iodopropane |
Namenshinweis | stabilized with copper |
Schmelzpunkt | -95°C |
Dichte | 2.056 |
Siedepunkt | 40°C to 41°C |
Brechungsindex | 1.329 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1758822 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Formelmasse | 295.93 |