Learn More
Thermo Scientific™ HEPES-Lysepuffer mit Triton™ X-100, 2X
54.86 CHF - 90.87 CHF
Spezifikation
Format | Flüssig |
---|---|
Produkttyp | Reagenz für die Zelllyse |
Konzentration | 2X |
Inhalt und Lagerung | Umgebungstemperaturen |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Flüssig | |
Reagenz für die Zelllyse | |
2X | |
Umgebungstemperaturen |