Learn More
Thermo Scientific™ HEPES Lysepuffer mit NP-40, 2X
53.80 CHF - 75.45 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Umgebungstemperaturen |
---|---|
Beschreibung | Durchsichtig |
Format | Flüssig |
Produkttyp | Reagenz für die Zelllyse |
Konzentration | 2X |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15466019
|
Thermo Scientific™
J63867.=E |
125mL |
53.80 CHF
125 Milliliter |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15476019
|
Thermo Scientific™
J63867.AK |
250 ml |
75.45 CHF
250 Milliliter |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Umgebungstemperaturen | |
Flüssig | |
2X |
Durchsichtig | |
Reagenz für die Zelllyse |