missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HEPES, freie Säure, UltraPure Bioreagenz, J.T.Baker™

Artikelnummer. 15508214
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochgradig reine Reagenzien, die für biotechnologische Anwendungen wie z. B. Elektrophorese und Flüssigkeitschromatographie getestet wurden

    Für Anwendungen in Flüssigkeitschromatographie und Molekularbiologie

Chemische Identifikatoren

CAS 7365-45-9
Summenformel C8H18N2O4.HCl
Molekulargewicht (g/mol) 238.30
MDL-Nummer MFCD00006158
InChI-Schlüssel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
IUPAC-Name 2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethansulfonsäure
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material HEPES, freie Säure
Namenshinweis Freie Säure
Menge 100 g
Verpackung Poly-Flasche
Formelmasse 238.31
Güte UltraPure Bioreagenz
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'