Learn More
HEPES-Puffer, 1M-Lösung, Zellkulturqualität, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11464805
Click to view available options
Menge:
100 ml
1M-Lösung pH 7.2 bis 7.4 bei37° C Lagertemperatur: 15 bis 30 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material HEPES-Puffer
CAS 7365-45-9
Konzentration 1 M
Physikalische Form Lösung
Menge 100 ml
Summenformel C8H17N2NaO4S
MDL-Nummer MFCD00006158
InChI-Schlüssel JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCN1CCN(CCS(O)(=O)=O)CC1
IUPAC-Name 2-[4-(2-Hydroxyethyl)Piperazin-1-yl]Ethan-1-Sulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 238.30
PubChem CID 23831
ChEBI CHEBI:42334
Güte Zellkultur