Learn More
Thermo Scientific Chemicals HEPES, 99 %
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
HEPES is common buffer for biological sciences, particularly used in cell culture to maintain physiological pH. It acts a buffering component, which is used in the preparation of buffers. It is described as one of the best all-purpose buffers available for use in biological research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
HEPES ist ein gemeinsamer Puffer für die Biowissenschaften, der insbesondere in der Zellkultur zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts verwendet wird. Es handelt sich um eine Pufferkomponente, die bei der Vorbereitung von Puffern verwendet wird. Er wird als einer der besten Allzweck-Puffer beschrieben, die für die biologische Forschung zur Verfügung stehen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
HEPES ist ein gemeinsamer Puffer für die Biowissenschaften, der insbesondere in der Zellkultur zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts verwendet wird. Es handelt sich um eine Pufferkomponente, die bei der Vorbereitung von Puffern verwendet wird. Er wird als einer der besten Allzweck-Puffer beschrieben, die für die biologische Forschung zur Verfügung stehen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | HEPES |
Schmelzpunkt | ∼236°C (decomposition) |
Menge | 10 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Beilstein | 883043 |
Merck Index | 14,4654 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 238.31 |
Reinheit (%) | 99% |