Learn More
3M™ Integrierte Schutzbrillen für Helme
3M™ integrierte Schutzbrillen für Helme besitzen eine einzigartige Konstruktion, sodass die Brille problemlos zwischen Helm und Kopfband gleiten kann.
278.93 CHF - 309.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166, CE-Zulassung |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bauwesen und Forstwirtschaft |
Lens Material | Polycarbonat |
Produktcode | Marke | Linsenfärbung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Linsenfärbung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15749707
|
3M™
7100092586 |
Grau |
309.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15759707
|
3M™
7100092588 |
Gelb |
309.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15769707
|
3M™
7000039637 |
Clear | N/A | |||||||
Beschreibung
- Schutzbrillen, die sich leicht an 3M™ Schutzhelmen anbringen lassen und Augenschutz gewährleisten
- Die integrierte Brille passt sich optimal an die Wangen des Trägers an und bietet hervorragenden Schutz vor Partikeln und Staub, EN 166-konform
- Die beständige Linsenbeschichtung minimiert mechanische und chemische Schäden
- Einfache Anpassung, gute Passform
Spezifikation
EN 166, CE-Zulassung | |
Bauwesen und Forstwirtschaft | |
Polycarbonat |