Learn More
Heidolph™ Instruments Hei-VAP University Research Package, CH-plug
The Hei-VAP University Research Package features a motor lift, and tubing set.
Marke:  Heidolph™ Instruments 576-26305-04
Artikelnummer. 17383590
  • 10260.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hei-VAP Ultimate Control mit motorisierter Hebefunktion und vertikalem Glassatz G3 XL
  • Vakuumpumpe Rotavac Vario Control
  • Schlauchsatz
Spezifikation
Spezifikation
Motor Lift Rotary Evaporator
CH-plug