Learn More
Heidolph™ Instruments Hei-VAP University Academic Package, CH-plug
The Hei-VAP University Academic Package features a hand lift, vacuum pump, and tubing set.
Marke:  Heidolph™ Instruments 571-24100-04
Artikelnummer. 17363490
  • 5910.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hei-VAP Core with hand lift and diagonal glassware set G1
  • Vacuum pump Rotavac Valve Tec
  • Manual vacuum controller
  • Tubing set
Spezifikation
Spezifikation
Hand Lift Rotary Evaporator
CH-plug