Learn More
Heidolph™ Instruments Hei-VAP Ultimate ML G3 XL, CH-plug
Der Hei-VAP Ultimate ML G3 XL ermöglicht über das digitale Touch-Display oder direkt über die Knöpfe des Bedienfelds eine präzise Einstellung der Drehzahl und der Wärmebadtemperatur.
Marke:  Heidolph™ Instruments 576-01305-04
Artikelnummer. 17313580
  • 5145.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Präzise Einstellung von Drehzahl und Wärmebadtemperatur auf dem digitalen Touch-Display oder für schnellen Zugriff während eines aktiven Prozesses direkt über die Knöpfe am Bedienfeld.
  • Zentrales Bedienfeld mit 7 Zoll-Touchscreen
  • Modell mit motorisierter Hebefunktion mit dem vertikalen Glassatz G3 XL - erzielt höhere Verdampfungsraten durch die erweiterte Kühlfläche von 2.200 cm2
  • Klare Anzeige aller Werte (Basis- und erweiterter Modus)
  • Mit Timer, Begrenzung der Höchsttemperatur, mehrsprachigem Menü und Textanzeige für Fehlermeldungen
  • Separate Drehknöpfe für Drehzahl und Heizung mit Sperrfunktion, um ein versehentliches Nachstellen zu verhindern
  • LED-Ringlichter und Piktogramm zur Anzeige der Aktivität auch aus der Entfernung
  • Integrierte Lösungsmittelbibliothek zur Erleichterung der Einstellung des erforderlichen Vakuums auf einem externen Vakuumregler
  • USB- und Micro SD- sowie LAN-/RS 232-Schnittstellen (Lab 4.0-fähig)
  • Optionale Anzeige der Dampftemperatur
  • Nachträgliche Aufrüstung auf Hei-VAP Ultimate Control ist möglich, einschließlich Vakuum- und Kühlerregelung
Spezifikation
Spezifikation
5 L
Motor Lift Rotary Evaporator
CH-plug