Learn More
Heidolph™ Instruments Hei-VAP Low Boiling Dry Ice Package, CH-plug
Das Hei-VAP niedrig siedende Trockeneispaket umfasst eine motorisierte Hebefunktion, einen Trockeneiskondensator, eine Vakuumpumpe und einen Schlauchsatz.
Marke:  Heidolph™ Instruments 572-31550-04
Artikelnummer. 17393500
  • 7290.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hei-VAP Core mit motorisierter Hebefunktion und beschichtetem Trockeneiskondensator G5
  • Vakuumpumpe Rotavac Valve Tec
  • Manueller Vakuumregler
  • Schlauchsatz
Spezifikation
Spezifikation
Motor Lift Rotary Evaporator
CH-plug