Learn More
Heidolph™ Instruments Hei-VAP Basic Package, CH-plug
The Hei-VAP Basic Package features a hand lift, vacuum pump, and tubing set.
Marke:  Heidolph™ Instruments 571-34300-04
Artikelnummer. 17383490
  • 6065.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hei-VAP Core with hand lift and vertical glassware set G3
  • Vacuum pump Rotavac Valve Tec
  • Manual vacuum controller
  • Tubing set
Spezifikation
Spezifikation
Hand Lift Rotary Evaporator
CH-plug