Learn More
Kartell™ Heavy-walled Wide Neck Carboy Bottles
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 l
Beschreibung
Die Konstruktion aus HDPE gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit.Kartell™ dickwandige Weithalsflaschen lassen sich einfach befüllen und entleeren.
Robuste Flasche, ideal für Flüssigkeiten oder Pulver.
Weiter Hals für einfaches Befüllen und Entleeren. Einsatzdichtung für vollständig dichten Verschluss. Verschlüsse können zur Sicherheit verdrahtet werden. T-Grifföse in Größe 10L, um das Lösen zu erleichtern. Mit Tragegriffen.
Weiter Hals für einfaches Befüllen und Entleeren. Einsatzdichtung für vollständig dichten Verschluss. Verschlüsse können zur Sicherheit verdrahtet werden. T-Grifföse in Größe 10L, um das Lösen zu erleichtern. Mit Tragegriffen.
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 338,14 oz. |
Kapazität (metrisch) | 10 l |
Zertifizierung/Konformität | CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 |
Material | HDPE |
Mouth Style | Weit |
Produkttyp | Weithalsflasche mit Kappe und Einsatzstopfen |