Learn More
Notrax Leistungsstarkes Sorbens für Sorb Stance™
Leistungsstarkes Sorbens für Sorb Stance™ absorbiert die meisten industriellen Flüssigkeiten wie Kohlenwasserstoffe und Derivatprodukte. Auf beiden Seiten verstärkt und 100 % fusselfrei, wodurch das Produkt widerstandsfähig und langlebig ist.
Marke: Notrax 580H0036GY
Additional Details : Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
- Leistungsstarkes Sorbens für Sorb Stance™ absorbiert die meisten industriellen Flüssigkeiten wie Kohlenwasserstoffe und Derivatprodukte
- Auf beiden Seiten verstärkt und 100 % fusselfrei, wodurch das Produkt widerstandsfähig und langlebig ist
- Dieses leistungsstarke Sorbens fängt Tropfen von Maschinen und Werkbänken auf
Spezifikation
65,6 ft. | |
Matten für Industrie und Gewerbe | |
80 cm |
Grau | |
Polypropylen | |
2000 cm |