Learn More
Brady™ Hochbelastbares Druckerband
Robustes Druckband mit hervorragendem Leistungsverhalten gegenüber rauen Chemikalien, Verschmieren und Verkratzen.
Marke: Brady™ 133357
79.55 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses Thermotransferband bietet ein hervorragendes Leistungsverhalten gegenüber Verkratzen, Verschmieren und aggressiven Chemikalien. Das Farbband kann für den Druck auf Brady™ Black PermaSleeve™ Materialien verwendet werden.
Spezifikation
Weiß | |
Wachs/Harz | |
197 ft. | |
60 m | |
Patrone, Farbband |
BBP3X, S3XXX, i3300 Etikettendrucker, S3XXX Label Printer, BradyPrinter i3300 Industrial Label Printer | |
Thermotransfer | |
4,3 in. | |
110 mm |