Learn More
Fisherbrand™ Fisher Scientific™ Bechergläser für höchste Beanspruchung mit niedriger Form und Ausguss
Artikelnummer. 11960697
Click to view available options
Capacity: 250mL
  • Heavy wall construction for increased mechanical strength
  • Much more robust than standard beakers
  • Full 3.3 expansion borosilicate glass
  • Reinforced rim with 'easy pour' pouring spout
  • Graduated in white ceramic with marking area
  • Uniform wall thickness for optimum optical clarity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Transparent
Kapazität (metrisch) 250 mL
Material Borosilikatglas
Ausführung Matte
Enthält Mit Graduierung und Ausguss
Markertyp Ja
Menge 10 Packung
Typ Beaker
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität ISO 3819 DIN 12331, ASTM E960, Typ II-Anforderungen
Scale White Graduated Scale
Modell Niedrig