Learn More
Electrothermal™ HEIZELEMENT FUER 14313 Leistung: 60 W
Trägt dazu bei, dass die Temperatur in einem Heizmantel gleichmäßig über den Boden verteilt ist.
Marke:  Electrothermal™ 03012-25
Artikelnummer. 11718412
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Für Kolben mit einem Fassungsvermögen von 100 ml
  • Individuelle Lieferung
  • Nur für die Serien EM, EM/E, EM/C, EM/CE geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Kolben mit 100 ml Fassungsvermögen
230 V
Heizelement-Mantel
EM-Serie Wärmemäntel
60 W
50/60 Hz