Learn More
Heidolph instruments Wärmebäder
Dieses Aluminiumbad gewährleistet eine besonders gute Wärmeübertragung und ist mit zwei isolierten Sicherheitsgriffen sowie einem Sicherheitsrand zur sicheren Montage auf der Heizplatte versehen.
Marke:  Heidolph instruments 504-93100-00
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10702742
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • 1 l-Wärmebad für Öl
  • Wärmebad, 1 Liter, für Öl
  • Ölbad Heidolph für Öl bei bis zu 250 °C 
  • Aluminiumbad für überlegenen Wärmetransfer
  • Mit zwei isolierten Sicherheitsgriffen und Sicherheitsrand für einen sicheren Gebrauch mit Heizplatten für einen sicheres Stellen auf die heiße Platte
  • Maximaltemperatur von 250 °C
  • Zubehör für Magnetrührer
Spezifikation
Spezifikation
1 L
Heizbad, 1 l
Wärmebad