Learn More
Labconco™ Beheizter Einlegeboden mit Sensor, Hordentrockner
Der beheizte Einlegeboden mit Sensor ist zur Verwendung mit Labconco™ FreeZone™ Hordentrocknern vorgesehen.
Marke: Labconco™ 7760801
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Das 200 Watt-Heizelement sorgt für effizientes Aufheizen von −20 °C bis 60 °C.
- Ein Mikroprozessor im Hordentrockner hält die Systemtemperatur innerhalb von 3 °C des Sollwerts.
- Die FreeZone™ Hordentrockner für große und kleine Mengen umfassen drei und können zwei zusätzliche beheizte Einlegeböden mit Sensoren aufnehmen.
Spezifikation
Einlegeboden | |
16,6 in. | |
12,7 in. | |
230 V | |
5 lb. |
Labconco™ FreeZone™ Hordentrockner | |
42,2 cm | |
32,1 cm | |
50 Hz | |
2,3 kg |