Learn More
Thermo Scientific™ Heißsiegelfolie für ALPS™ Mikrotiterplatten-Heißversiegelungsgeräte
Sparen Sie Zeit und Kosten bei gleichzeitiger Verbesserung der Versiegelungsintegrität mit diesen Heißversiegelungsgeräten für Mikrotiterplatten. Das Heißsiegeln bietet die Möglichkeit, Proben direkt zu entnehmen und die Platte anschließend wieder zu verschließen.
Marke:  Thermo Scientific™ AB-3559
1588.76 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11912361
  • 2005.00 CHF / 370 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Sparen Sie Zeit und Kosten bei gleichzeitiger Verbesserung der Versiegelungsintegrität mit den Thermo Scientific™ Heißsiegelfolien für die ALPS™ Mikrotiterplatten-Heißversiegelungsgeräte. Die Heißversiegelung eignet sich ideal für Lagerungsanwendungen und bietet außerdem die Möglichkeit, Proben direkt zu entnehmen und die Mikrotiterplatte anschließend wieder zu verschließen. Bei der Heißversiegelung wird das Versiegelungsmaterial zunächst direkt über der Mikrotiterplatte in Position gebracht. Anschließend wird mehrere Sekunden lang gleichmäßig Wärme zugeführt, wodurch sich das Versiegelungsmaterial mit den erhöhten Rändern der einzelnen Wells der Mikrotiterplatte verbindet und diese vollständig versiegelt.
Eigenschaften:
  • Schnelles Arbeiten
  • Sicher, auch für temperaturempfindliche Proben
  • Für Thermo Scientific ALPS Instrumente, einschließlich ALPS 3000, ALPS 25, ALPS 50 V
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Folie
ThermoSeal, Folienlaminat, Rolle, 78 mm x 370 m
Unsteril
96
1
Transportanwendungen und Anwendungen bei hohen Temperaturen wie PCR
ALPS 500 & ALPS 3000
Abgene™
Nein
-80 bis +120 °C
Polypropylen
Sehr starke Versiegelung, für die ein Abziehwerkzeug erforderlich ist
Reagenzien für die Biowissenschaft, DMSO, hervorragende Chemikalienbeständigkeit
Aluminium
Nicht autoklavierbar
1
370 m x 78 mm
Allgemein; Langzeitlagerung einschließlich Lagerung bei niedrigen Temperaturen
Automatische Heißversiegelung
Polypropylen
Ja
Alle Well-Formen
Allgemein