Learn More
Invitrogen™ Heartland-Virus-Glykoprotein2, synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1619
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Heartland-Virus-Glykoprotein 2 synthetisches Peptid, PEP-1619, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 19 Aminosäuren nahe des Zentrums des Heartland-Virus Glykoproteins2. Zur Verwendung als Blockierungspeptid in Western-Blot das Peptid mit dem gleichen Volumen an Antikörper für 30 min bei 37 °C inkubieren.Spezifikation
Virus | |
Heartland-Virus-Glykoprotein 2 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μg | |
PBS |
gereinigt | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |