Learn More
Invitrogen™ Heartland-Virus-Glykoprotein1, synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1618
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Heartland-Virus-Glykoprotein 1 synthetisches Peptid, PEP-1618, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 19 Aminosäuren nahe dem Carboxy-Terminus des Heartland-Virus Glykoprotein1 überein. Zur Verwendung als Blockierungspeptid in Western Blot das Peptid mit dem gleichen Volumen an Antikörper für 30 min bei 37 °C inkubieren.Spezifikation
Virus | |
Heartland-Virus-Glykoprotein 1 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μg | |
PBS |
gereinigt | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |