Learn More
3M™ Kopf- / Gesichtsschutz
Geeignet für Anwendungen, bei denen der regelmäßige Austausch des gesamten Haubensets erforderlich ist, z. B. in der pharmazeutischen Produktion oder wenn das Außengewebe weniger starken Verschmutzungen ausgesetzt ist. Die 3M Versaflo S-Serie Kopfabdeckung ist mit vielen PAPR-Systemen kompatibel.
Marke: 3M™ 7000000142
40.51 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Geeignet für Anwendungen, bei denen der regelmäßige Austausch des gesamten Haubensets erforderlich ist, z. B. in der pharmazeutischen Produktion oder wenn das Außengewebe weniger starken Verschmutzungen ausgesetzt ist. Für die Entsorgung können die Aufhängung und die Lufteinlasskomponenten schnell entfernt und der Mülltrennung zugeführt werden, insofern vorhanden.- Kopfabdeckung mit integrierter Kopfaufhängung zur Abdeckung von Kopf, Gesicht, Hals und Schulter
- Augen- und Gesichtsschutz nach EN166 – gegen Spritzflüssigkeit und geringe Krafteinwirkung (Klasse F) – dieselbe Stoßfestigkeitsklasse wie Schutzbrillen
- Hergestellt aus einem kostengünstigen Universalstoff
- Einsteigerdeckel für elektrischen Atemschutz
- Bereits zusammengesetzt
- Gebrauchsfertig
- Ausgezeichnetes Sichtfeld, besonders nach unten
Spezifikation
EN 166:2:F:3, EN 12941 TH3, CE-zugelassen, EN14594 3A | |
Visier aus PETG, 2-lagiges-Polypropylen-Spinnvlies/laminiertes Foliengewebe | |
Groß | |
Integrierte Kopfschutzhalterung | |
110 g |
Weiß | |
Kopfabdeckung | |
Gas, Dampf und Partikel, Flüssige Spritzer, Fliegende Partikel mit niedriger Energie/Staub | |
PETG |