Learn More
Cytiva HE 99X Max Submarine Unit, Complete,
Mehrkanalpipettierer-kompatible Kämme, ideal für molekularbiologische Labors
Marke: Cytiva HE99X-15-1.5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die HE 99X Max Submarine Einheit bietet eine Vielzahl von Gellängen und Kammgrößen, um genau das Gel zu erhalten, das Sie benötigen.- Gegossene Gele mit einer Breite von 15 cm × und einer Länge von 10, 15 oder 20 cm, mit einem oder zwei Kämmen
- Die Auswahl an Kammaufsätzen reicht von 1 ml-Fragment-Aufreinigungsproben bis zu 30-Well-Kämmen für PCR-Screening mit hohem Durchsatz
- Verstellbarer Kammaufsatz zum Steuern der Tiefe der Proben-Wells
Systemkomponenten:
- Durchgängig gegossener Pufferbehälter aus schlagfestem Kunststoff
- Korrosionsgeschützte Bananenstecker
- Schutz zum Schutz von Platinelektroden
- Elektrodenhalter für einen einfachen Elektrodenaustausch
- Robuster, gegossener Deckel mit Schutzvorrichtungen zum Schutz vor elektrischen Gefahren
- Große Wasserwaage und Nivellierfüße
- Hochspannungskabel mit Zugentlastung
- Rote und schwarze Beschriftung der Lauftabletts
- Pufferkammer zur Ausrichtung
Spezifikation
Molekularbiologie | |
Nahtloser, gegossener Pufferbehälter aus schlagfestem Kunststoff; Bananenstecker; Schutz für Platinelektroden; robuster geformter Deckel mit Schutzabdeckungen zum Schutz vor elektrischen Gefahren; großer Durchmesser, Wasserwaage und Nivellierfüße; Hochspannungsnetzkabel |