Learn More
BRAND™ Lagerflasche, PE-HD, Weithals, 10 Liter, mit Schraubkappe und Tragegriff
Artikelnummer. 10004321
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 l
HDPE-Konstruktion. Weithalsflasche mit Schraubverschluss und Tragegriff.
  • Aus HDPE gefertigt
  • Weiter Hals
  • Mit Schraubverschluss und Tragegriff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10 l
Innendurchmesser (metrisch) Hals 120 mm
Enthält Tragegriff
Material HDPE
Closure Included Ja
Höhe (metrisch) 395 mm
Durchmesser (metrisch) 210 mm
Verschlusstyp Schraubkappe