Learn More
Cole-Parmer™ HDPE Trays
Marke: Cole-Parmer™ 06713-10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
3 L | |
15 x 6,5 x 4 in. | |
10,2 cm | |
HDPE | |
16,5 cm | |
15 in. | |
4 in. | |
6,5 in. |
NSF-zertifiziert | |
Naturfarben | |
38,1 cm | |
Mehrzweckablage | |
Gebördelter Außenrand | |
Je 1 | |
Rechteckig | |
0,75 gal. |