Learn More
Sampling Systems™ X50 THUMB TUBES
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Daumenschlauchpipetten sind eine kostengünstige Methode zur Probenahme von Flüssigkeiten mit niedriger Viskosität. Die HDPE-Konstruktion macht sie ideal zur Verwendung mit einer Vielzahl von Chemikalien.
Marke: Sampling Systems™ 5055A-50S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hauptmerkmale:
- Hergestellt aus HDPE
- Einzeln verpackt
- FDA-konforme Materialien
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Gammasterilisiert erhältlich
Handhabung:
- Drücken Sie den Daumen auf das Röhrchen, bis Sie die Probenahmetiefe erreicht haben
- Heben Sie den Daumen an, bis das Niveau ausgeglichen ist
- Drücken Sie den Daumen auf das Röhrchen, um die Probe einzuschließen
Spezifikation
Daumenröhrchenpipetten | |
60 mL | |
Steril | |
1000 mm |
HDPE | |
Ja | |
FDA-Zulassung CFR177.1520, entspricht EU-Vorschrift 10/2011 |