Learn More
Masterflex™ Gerades HDPE-Anschlussstück, Stecknippel
Diese einfachen, kostengünstigen geraden Verbinder aus HDPE lassen sich mit flexiblen Schläuchen kombinieren und eignen sich so für Anwendungen mit niedrigem Druck (im Allgemeinen unter 30 psi). Die geraden Verbinder HDPE mit Stecknippel lassen sich in weiche Schläuche einschieben. Durch die Elastizität der Schläuche halten diese bei Anwendungen mit geringem Druck auf dem Anschluss.
Marke: Masterflex™ 30621-92
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbereich: -53 bis 65 °C
- Sterilisation durch Ethylenoxid
Spezifikation
Schlauchtülle | |
HDPE | |
1/2 in. Schlauch-ID | |
10/Packung |