Learn More
Akro-Mils ABFALLEIMER 24' X 16' X 12'
The HDPE, Stackable Mesh-Walled Storage Container has handles that provide easy lifting.
Marke:  Akro-Mils 47530-10
63.56 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11750199
  • 68.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Durable, corrosion-resistant HDPE containers have mesh sides and bottom for easy viewing, rinsing, and drying.
  • Straight sides allow stable stacking- all four sizes stack together.
Spezifikation
Spezifikation
Aufbewahrungsbehälter
Rechteckig
20 kg
1/Packung
24 in.
16 in.
12 in.
0,8 kg
HDPE
45 lb.
Stackable
61 x 41 x 30,5 cm
61 cm
40,64 cm
30,5 cm