Learn More
Kautex™ HDPE Series 353 Industrial Jerry Can
Artikelnummer. 17878177
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 L
HDPE Series 353 Industrial Jerry Can can be used for almost any purpose. Applications include storage, packaging and transport.
  • Manufactured from HDPE
  • For closure sizes DIN 55/51
  • UN approval for: 2.5 to 5 L and 10 to 30 L jerry cans
  • Can be used for almost any purpose
  • Applications include storage, packaging and transport
  • Available in blue or natural color
  • Comprehensive range of closure accessories facilitate multipurpose use
Note: Cap is sold separately; see Kautex Screw Closures (10689931).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 1,3 gal.
Kapazität (metrisch) 5 L
Zertifizierung/Konformität Reference Declaration of Compliance
Verschlussauskleidung Unlined
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 55 mm
Verschlusstyp Screw Cap
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Storage, Packaging, Transport
Zur Verwendung mit (Geräte) None
Graduierungen None
Enthält Jerry Can Only
Material HDPE
Mouth Style Weit
Flaschenhalstyp DIN 55
Produkttyp Kanister
Form Rectangle
Sterilität Nicht steril