Learn More
Kautex™ HDPE-Schraubverschluss
Die vielseitigen Kautex™ Enghals-Rundflaschen aus LDPE mit Stopfen in Ecru eignen sich zum Verpacken von Artikeln, zum Versenden von Proben sowie für Transport, Versand und Lagerung.
Marke:  Kautex™ 2000770500
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17808107
  • 2090.00 CHF / 3200 Stück
Verfügbar ab: 07-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Stopfen im Polybeutel verpackt
  • Flexibel
  • Gute formstabile Eigenschaften
  • Auslaufsicher
  • LPDE
  • Enger Hals
  • Farbe: Naturfarben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 ml
14 mm
3200 Karton
Flasche
Ja
46,5 mm
14 mm
Schraubverschluss
Naturfarben
LDPE
Je 1
Je 1
Rund
Flasche
26 mm