Learn More
Kautex™ HDPE-Schraubverschluss
Die vielseitigen Kautex™ Enghals-Rundflaschen aus LDPE mit Stopfen in Ecru eignen sich zum Verpacken von Artikeln, zum Versenden von Proben sowie für Transport, Versand und Lagerung.
Marke: Kautex™ 2000770509
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Stopfen im Polybeutel verpackt
- Flexibel
- Gute formstabile Eigenschaften
- Auslaufsicher
- LPDE
- Enger Hals
- Farbe: Naturfarben
Spezifikation
2000 ml | |
28 mm | |
30 Karton | |
Flasche | |
Ja | |
264 mm | |
21,5 mm | |
Schraubkappe |
Tiefkühlgerät mit natürlichem | |
LDPE | |
Je 1 | |
Je 1 | |
Rund | |
Enghalsflasche | |
120 mm |