Learn More
Kautex™ HDPE-Schraubverschluss
Die vielseitigen Kautex™ Enghals-Rundflaschen aus LDPE mit Stopfen in Ecru eignen sich zum Verpacken von Artikeln, zum Versenden von Proben sowie für Transport, Versand und Lagerung.
Marke:  Kautex™ 2000770510
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10026061
  • 11.45 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Stopfen im Polybeutel verpackt
  • Flexibel
  • Gute formstabile Eigenschaften
  • Auslaufsicher
  • LPDE
  • Enger Hals
  • Farbe: Naturfarben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
3000 ml
32 mm
20 Karton
Flasche
Ja
355 mm
21,5 mm
Schraubkappe
Tiefkühlgerät mit natürlichem
LDPE
Je 1
Je 1
Rund
Enghalsflasche
162 mm