Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Einweg-Pulverlanzen aus HDPE
Ideal für die Entnahme einer Querschnittprobe aus großen Mengen von Pulver. Die Sampling Systems™ SteriWare™ Pulverlanze schnell und einfach in der Anwendung.
Marke: Sampling Systems™ 8063H-500S
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Hauptmerkmale:
- In einem Reinraum der Klasse 100,000 montiert und verpackt
- Einzeln verpackt
- Hergestellt aus FDA-, EC1935/2004- und EU10/2011-konformem HDPE
- BSE/TSE-frei
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit
- Vorsterilisiert erhältlich (SAL 10-6)
- Geeignet für die Verwendung in ATEX-Bereichen
- In 3 verschiedenen Längen erhältlich
Handhabung:
- Drücken Sie den Probennehmer in das Produkt, drehen Sie den Probennehmer, und ziehen Sie ihn heraus.
- Legen Sie die Probe in einen geeigneten Behälter.
- Legen Sie den gebrauchten Probenehmer in den Originalbeutel und entsorgen Sie ihn.
Warum sollten Sie einen SteriWare™ Einweg-Probenehmer verwenden?
- Keine Kreuzkontamination – Alle SteriWare™ Geräte können direkt aus dem Beutel verwendet werden.
- Keine Reinigung – Im Gegensatz zu einem wiederverwendbaren Probenehmer können Sie ein SteriWare™ Produkt sofort verwenden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer kostspieligen Reinigungsvalidierung.
- Hohe Qualität– Unsere SteriWare™ Produkte werden in einem Reinraum der Klasse 100,000 in England hergestellt/geformt/verpackt. Weitere Informationen finden Sie im Konformitätszertifikat und im technischen Datenblatt des Produkts.
- Vollständige Dokumentation – Wir können eine vollständige chargenspezifische Dokumentation für alle SteriWare™ Produkte bereitstellen. Dazu gehören Konformitätszertifikate und Bestrahlungszertifikate (sofern zutreffend). Die Chargennummer ist auf jedem Beutel und Karton deutlich aufgedruckt.
- Kostengünstig – Durch den Wechsel zu einem SteriWare™ Gerät entfällt die Notwendigkeit der Reinigungsvalidierung, wodurch Zeit und Geld gespart wird.
- Steril erhältlich – Die meisten SteriWare™ Produkte sind mit Gamma- oder Elektronenstrahl auf SAL10 vorsterilisiert erhältlich.-6. Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt.
Spezifikation
Lanze für Pulver | |
100 ml | |
Steril | |
Für kohäsive und einige frei fließende Pulver |
HDPE | |
Ja | |
FDA-Zulassung entspricht CFR 177.1520 | |
620 mm |