Learn More
Kautex™ Quadratische HDPE-Enghalsflaschen
Die Konstruktion aus HDPE gewährleistet Festigkeit und Langlebigkeit. Kautex™ Quadratische Enghalsflaschen aus HDPE lassen sich dank ihrer rechteckigen Größe einfach lagern und sparen Platz im Labor.
Marke: Kautex™ 2000071149
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Quadratischer Querschnitt
- Vertieftes Beschriftungsfeld
- Keine Kappe. Vier Verschlussarten sind separat lieferbar
- Ideal für Flüssigkeiten, auslaufsicher
- Verpackung
- Senden von Proben
- Transport
- Lagerung
Spezifikation
2.5 l | |
28 mm | |
HDPE | |
Nein | |
Quadratisch | |
Enghalsflasche |
Naturfarben | |
Verpackung, Probenversand, Transport, Lagerung | |
Eng | |
Eine enge | |
272 mm | |
122 mm |