Learn More
Kartell™ Dickwandige Ballonflasche mit engem Hals aus HDPE
Artikelnummer. 10643662
Click to view available options
dimCapacityMetric: 10 l
Kann verwendet werden mit: Geeignet für Lebensmittel, autoklavierbar
  • Sehr beständig
  • Durch die O-Ring-Dichtungskappe wird er auslaufsicher
  • Die Kappe kann für zusätzliche Sicherheit mit Draht befestigt werden
  • Inklusive Tragegriffen
  • Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 2,6 gal.
Kapazität (metrisch) 10 l
Zertifizierung/Konformität FDA
Beschreibung O-Ring-Dichtungskappe
Innendurchmesser (metrisch) Hals 52.5 mm
Außendurchmesser (metrisch) 210 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Geeignet für Lebensmittel
Höhe (metrisch) mit Verschluss 425 mm
Enthält Verschluss, Tragegriffe
Material HDPE
Mouth Style Enghals
Flaschenhalstyp Enghals
Anzahl pro Packung 4 Pk.
Produkttyp Dickwandige Ballonflasche