Learn More
Kartell™ Dickwandige Ballonflaschen mit schmalem Hals
Kann verwendet werden mit: Geeignet für Lebensmittel, autoklavierbar
Marke: Kartell™ 0164400
40.30 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21900" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Kann verwendet werden mit:Geeignet für Lebensmittel, autoklavierbar
- Sehr beständig
- Durch die O-Ring-Dichtungskappe wird er auslaufsicher
- Die Kappe kann für zusätzliche Sicherheit mit Draht befestigt werden
- Inklusive Tragegriffen
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
5 l | |
O-Ring-Dichtungskappe | |
170 mm | |
345 mm | |
HDPE | |
Enghals | |
Dickwandige Ballonflasche |
1,3 gal. | |
FDA | |
52.5 mm | |
Geeignet für Lebensmittel | |
Verschluss, Tragegriffe | |
Enghals | |
4 Pk. |