Learn More
Thermo Scientific™ HDPE-Kannen, Schraubverschluss aus Polypropylen mit Einlage aus weißem LDPE-Schaumstoff
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15931621
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2000 ml
4000 ml
Füllstand:
Unbehandelt
Zertifiziert
Thermo Scientific™ Kannen aus HDPE erfüllen oder übertreffen die EPA-Leistungsstandards für Metalle, Cyanid und Fluorid.
Thermo Scientific™ Kannen aus HDPE erfüllen oder übertreffen die EPA-Leistungsstandards für Metalle, Cyanid und Fluorid. HDPE-Kannen mit engem Hals und stabilem Griff erleichtern das Transportieren und Ausgießen von großvolumigen Proben. Sie eignen sich zum Sammeln von Wasserproben, die auf anorganische Spurenanalyten untersucht werden sollen.
  • HDPE-Behälter mit Polypropylenverschluss mit weißer LDPE-Einlage
  • Verschlusskappen auf Behältern befestigt
  • Enger Hals für präzises Ausgießen
  • Zum Sammeln von Wasserproben und anderen Flüssigkeiten mit geringer Viskosität
  • Stabiler Griff zum einfachen Transportieren und Ausgießen
  • Die unverarbeiteten Behälter sind bereits zusammengesetzt und können direkt für Ihre eigenen Reinigungsverfahren genutzt werden
Zertifizierte Behälter haben folgende Merkmale:
  • Die Zertifizierung bestätigt, dass die leistungsbezogenen EPA-Normen für Metalle, Zyanid und Fluorid erfüllt oder sogar übertroffen werden
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jeder Behälter verfügt über einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
Enthält
  • Schraubverschlüsse aus Polypropylen
  • Zertifizierte Behälter verfügen zudem über einen Barcode, Analyseaufkleber, Analysezertifikate und eine sicher abgedichtete Verpackung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 4000 ml (1 gal.)
Kapazität (metrisch) 4000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 1 gal.
Zertifizierungsparameter Metalle und Wasserqualität, Zyanid, Fluorid
Farbe Naturfarben
Beschreibung HDPE-Kanne
Durchmesser (angloamerikanisch) 6.02 Zoll
Material HDPE
Anzahl pro Karton 6
Verpackung 6er-Karton
Ersatzverschluss 067-3800WBP
Sterilität Unsteril
Transparenz Durchscheinend
Zertifiziert Metalle und Wasserqualität, CN, F
Verschlussfarbe Weiß
Füllstand Zertifiziert
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 130.5 oz
Volumen bis Rand (metrisch) 3859 ml
Zertifizierung/Konformität Die zertifizierten Behälter erfüllen mindestens die leistungsbezogenen EPA-Standards für Metalle, Zyanid und Fluorid und werden in einem ISO-zertifizierten Qualitätsmanagementsystem hergestellt.
Form Rund
Höhe (metrisch) 303 mm
Höhe (angloamerikanisch) 11,92 in.
Verschlussauskleidung Schaum/LDPE
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 38 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 153 mm