Learn More
Thermo Scientific™ HDPE-Kannen, Schraubverschluss aus Polypropylen mit Einlage aus weißem LDPE-Schaumstoff
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2000 ml
4000 ml
Füllstand:
Unbehandelt
Zertifiziert
Beschreibung
Thermo Scientific™ Kannen aus HDPE erfüllen oder übertreffen die EPA-Leistungsstandards für Metalle, Cyanid und Fluorid. HDPE-Kannen mit engem Hals und stabilem Griff erleichtern das Transportieren und Ausgießen von großvolumigen Proben. Sie eignen sich zum Sammeln von Wasserproben, die auf anorganische Spurenanalyten untersucht werden sollen.
- HDPE-Behälter mit Polypropylenverschluss mit weißer LDPE-Einlage
- Verschlusskappen auf Behältern befestigt
- Enger Hals für präzises Ausgießen
- Zum Sammeln von Wasserproben und anderen Flüssigkeiten mit geringer Viskosität
- Stabiler Griff zum einfachen Transportieren und Ausgießen
- Die unverarbeiteten Behälter sind bereits zusammengesetzt und können direkt für Ihre eigenen Reinigungsverfahren genutzt werden
Zertifizierte Behälter haben folgende Merkmale:
- Die Zertifizierung bestätigt, dass die leistungsbezogenen EPA-Normen für Metalle, Zyanid und Fluorid erfüllt oder sogar übertroffen werden
- Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
- Jeder Behälter verfügt über einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
- Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
- Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
Enthält
- Schraubverschlüsse aus Polypropylen
- Zertifizierte Behälter verfügen zudem über einen Barcode, Analyseaufkleber, Analysezertifikate und eine sicher abgedichtete Verpackung
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 2000 ml (0.5 gal.) |
Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 0.5 gal. |
Zertifizierungsparameter | Metalle und Wasserqualität, Zyanid, Fluorid |
Farbe | Naturfarben |
Beschreibung | HDPE-Kanne |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 5,51 in. |
Material | HDPE |
Anzahl pro Karton | 6 |
Verpackung | 6er-Karton |