Learn More
Azpack™ JERRICAN HDPE 2,5 L UN APPROVED
Click to view available options
2.5 L
Beschreibung
- Konstruktion aus Polyethylen hoher Dichte.
- Enthält lose befestigte manipulationssichere Kappe mit EPE-Schaumstoffdichtung
- Stapelbar
- Gewicht: 120 g
- Toleranzen: +/-3 mm auf Abmessungen
- UN-Kennzeichnung 3H1/Y1.9/150/../A/PA-03/403322/PP
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 2,5 l |
Zertifizierung/Konformität | UN-zugelassen |
Verschlussgröße | DIM 45 |
Farbe | Naturfarben |
Abmessungen (L x B x H) | 145 x 130 x 201 mm |
Material | HDPE |
Produkttyp | Kanister |
Form | Rechteckig |