Learn More
Buerkle™ HDPE Kanister
Artikelnummer. 10770593 Alle ansehen Bürkle Produkte
5 l, 190 x 145 x 251 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2,5 l
5 l
10 L
20 L
30 L
Abmessungen (L x B x H):
153 x 115 x 208 mm
190 x 145 x 251 mm
230 x 190 x 310 mm
290 x 246 x 385 mm
320 x 284 x 435 mm
Kanister für Lagerung oder Transport. Kanister mit UN-Transportgenehmigung und manipulationssicherer Dichtung.
  • Zur Lagerung oder zum Transport
  • HDPE
  • Mit UN-Zulassung für den Transport
  • Schraubdeckel mit Ablasshahn als Zubehör erhältlich
Spezifikation
Autoklavierbar Not Autoclavable
Kapazität (angloamerikanisch) 1,3 gal.
Kapazität (metrisch) 5 l
Zertifizierung/Konformität UN-Zulassung 3H1/X1.9/250
Verschlussgröße 1427-9105, Orig. Screw Cap DIN50
Verschlusstyp Schraubdeckel, manipulationssicher
Farbe Transparent
Innendurchmesser (metrisch) Hals 40.5 mm
Abmessungen (L x B x H) 190 x 145 x 251 mm
Abmessungen (L x B) 190 x 145 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Lagerung und Transport
Höhe (metrisch) mit Verschluss 251 mm
Enthält Schraubdeckel
Länge (metrisch) 190 mm
Material HDPE
Mouth Style S50 Thread
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Kanister
Form Quadratisch
Sterilität Non-sterile
Breite (metrisch) 145 mm
Name des Produkts
Buerkle™ HDPE Kanister >