Learn More
Kartell™ HDPE, Heavy Duty Aspirator Bottles
Artikelnummer. 10767711
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 l
25 l
For Use With: Designed for life time service, suitable for food stuffs
Kann verwendet werden mit:Ausgelegt auf Betrieb auf Lebenszeit, geeignet für Nahrungsmittelstoffe
  • Mit 2 mm dicken lichtdurchlässigen Wänden 
  • Einschließlich Tragegriffe und Kappe
  • Ausgestattet mit einem 3/4 in.-BSP-Hahn, der in ein 12 mm-Gewinde in der Wasserstrahlpumpe für einen auslaufsicheren Gebrauch passt
  • Lebensmittelgeeignet
  • Empfehlung: Vor der Montage Vaseline auf das Gewinde auftragen
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 1,3 gal.
Kapazität (metrisch) 5 l
Innendurchmesser (metrisch) Hals 52,5 mm
Außendurchmesser (metrisch) 62.5 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ausgelegt auf Betrieb auf Lebenszeit, geeignet für Nahrungsmittelstoffe
Höhe (metrisch) mit Verschluss 335 mm
Enthält Verschluss, Tragegriffe, Hahn
Material HDPE
Mouth Style Enghals
Produkttyp Saugflasche