Learn More
Kartell™ HDPE, Heavy Duty Aspirator Bottles
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
10 l
25 l
Beschreibung
Kann verwendet werden mit:Ausgelegt auf Betrieb auf Lebenszeit, geeignet für Nahrungsmittelstoffe
- Mit 2 mm dicken lichtdurchlässigen Wänden
- Einschließlich Tragegriffe und Kappe
- Ausgestattet mit einem 3/4 in.-BSP-Hahn, der in ein 12 mm-Gewinde in der Wasserstrahlpumpe für einen auslaufsicheren Gebrauch passt
- Lebensmittelgeeignet
- Empfehlung: Vor der Montage Vaseline auf das Gewinde auftragen
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 6,6 gal. |
Kapazität (metrisch) | 25 l |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 79.5 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 280 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ausgelegt auf Betrieb auf Lebenszeit, geeignet für Nahrungsmittelstoffe |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 565 mm |
Enthält | Verschluss, Tragegriffe, Hahn |
Material | HDPE |
Mouth Style | Enghals |
Produkttyp | Saugflasche für höchste Beanspruchung |