Learn More
Buerkle™ PowderDispo Einweg-Probenehmer
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Konzipiert für die Probenahme von Querschnitten pulveriger bis leicht kohäsiver Substanzen. Der Buerkle™ PowderDispo Einweg-Probenehmer ermöglicht durch seine Lanze die Probenahme aus Beuteln oder ähnlichen Behältern. Lieferbar in sterilen und unsterilen Varianten.
Marke: Buerkle™ 5393-5521
165.82 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Idealer Einweg-Probenehmer für Querschnittproben von pulverigen oder leicht kohäsiven Substanzen
- Komplette Ganzschichtproben können mit der Lanze aus Beuteln oder kleineren Behältern entnommen werden
- Im Reinraum hergestellt
- Sterile Sorten werden durch Gammastrahlen sterilisiert
Spezifikation
Probenehmer | |
Nicht autoklavierbar | |
100 mL | |
Steril | |
500 mm |
HDPE | |
3,38 oz. | |
Ja | |
21 mm |