Learn More
Horst™ Glattes Heizband, Modell HBS
Dieses vielseitige Heizband erfüllt hohe Anforderungen an Heizleistung und Betriebstemperatur in trockener Umgebung.
Marke: Horst™ 20302
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nennspannung: 230 V ∼
- Anschlusskabel: 0,5 m
- Stärke: 5,5 mm
- Breite: 30 mm
- Min. Biegeradius: 10 mm
- Schutzgitter: Nickel
Spezifikation
1 lm | |
∼230 V Spannung | |
Glattes Heizband |
1 lm | |
HBS |