Learn More
Horst™ Glattes Heizband, Modell HBS
Dieses vielseitige Heizband erfüllt hohe Anforderungen an Heizleistung und Betriebstemperatur in trockener Umgebung.
Marke:  Horst™ 20311
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10138401
  • 282.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Nennspannung: 230 V ∼
  • Anschlusskabel: 0,5 m
  • Stärke: 5,5 mm
  • Min. Biegeradius: 10 mm
  • Schutzgitter: Nickel
Spezifikation
Spezifikation
4 lm
230 V
HBS
900w
Glattes Heizband
4 m
∼230 V Spannung
0,5 m
30 mm
400 °C