Learn More
Horst™ Glattes Heizband, Modell HBS
Dieses vielseitige Heizband erfüllt hohe Anforderungen an Heizleistung und Betriebstemperatur in trockener Umgebung.
Marke: Horst™ 20305
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nominal voltage: 230 V∼
- Connection cable: 0.5 m
- Thickness: 5.5 mm
- Breadth: 30 mm
- Min. bending radius: 10 mm
- Protective braid: Nickel
Spezifikation
2.5 Lm | |
∼230V Voltage | |
Glattes Heizband |
2.5 Lm | |
HBS |