Learn More
asecos™ Gefahrstoffregal
Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten
Marke:  asecos™ 27833
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17866556
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Verzinkte Regalrahmen
  • Stabile Bauweise mit Aussteifungstraversen
  • Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • Fachlast je Lagerebene: 200 kg (gleichmäßig verteilt)
  • Regalsystem kann individuell erweitert werden
  • Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung
  • 4 lackierte Auffangwannen aus Stahl als Lagerebenen
Spezifikation
Spezifikation
6.6 gal.
Stahl
53.54 in.
53.54 in.
78.74 in.
17.20 in.
182.98 lb.
25 L
Drum Rack
1360.00 mm
1360.00 mm
2000.00 mm
437.00 mm
83 kg
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
asecos™ Gefahrstoffregal > Kapazität: 25 l