Learn More
asecos™ Gefahrstoffregal
Lagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten
Marke: asecos™ 27829
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verzinkte Regalrahmen
- Stabile Bauweise mit Aussteifungstraversen
- Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Fachlast je Lagerebene: 200 kg (gleichmäßig verteilt)
- Regalsystem kann individuell erweitert werden
- Zerlegte Anlieferung mit Aufbauanleitung
- 4 lackierte Auffangwannen aus Stahl als Lagerebenen
Spezifikation
5.3 gal. | |
Stahl | |
41.73 in. | |
41.73 in. | |
78.74 in. | |
17.20 in. | |
180.78 lb. |
20 L | |
Drum Rack | |
1060.00 mm | |
1060.00 mm | |
2000.00 mm | |
437.00 mm | |
82 kg |